Learn More
Ibuprofen, MedChemExpress
Código de producto. 16481979
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481979 1 g 1 g
16430678 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481979 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY78131
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Ibuprofen ((±)-Ibuprofen) is a potent, orally active, selective COX-1 inhibitor with an IC50 value of 13 μM. Ibuprofen inhibits cell proliferation, angiogenesis, and induces cell apoptosis. Ibuprofen is a nonsteroidal anti-inflammatory agent and a nitric oxide (NO) donor. Ibuprofen ((±)-Ibuprofen) can be used in the research of pain, swelling, inflammation, infection, immunology, cancers.
Ibuprofen ((±)-Ibuprofen) is a potent, orally active, selective COX-1 inhibitor with an IC50 value of 13 μM. Ibuprofen inhibits cell proliferation, angiogenesis, and induces cell apoptosis. Ibuprofen is a nonsteroidal anti-inflammatory agent and a nitric oxide (NO) donor. Ibuprofen ((±)-Ibuprofen) can be used in the research of pain, swelling, inflammation, infection, immunology, cancers.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen
Forma física Powder
CAS 15687-27-1
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H18O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo (±)-Ibuprofen
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (484.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C(C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C)=O
Peso molecular (g/mol) 206.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.28
Porcentaje de pureza 99.5%