Learn More
Éster isopropílico de ibuprofeno, TRC
Código de producto. 30408774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408774 10 g
30402728 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI14009010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64622-17-9
Fórmula molecular C16 H24 O2
Peso molecular (g/mol) 248.36
Sinónimo Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Nombre IUPAC Propanoato de propan-2-il 2-[4-(2-metilpropil)fenilo]
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24O2/c1-11(2)10-14-6-8-15(9-7-14)13(5)16(17)18-12(3)4/h6-9,11-13H,10H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1776