Learn More
Ibuprofeno Éster Etilo, TRC
Código de producto. 30407072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407072 10 g
30398070 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI14008010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41283-72-1
Fórmula molecular C15 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 234.33
Sinónimo Ibuprofen Ethyl Ester, 2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl 2-(4-isobutylphenyl)propionate, Ethyl 2-(p-isobutylphenyl)propionate, Ethyl 4-isobutyl-α-methylphenylacetate, α-Methyl-4-(2-methylpropyl)-benzeneacetic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC Etil 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)c1ccc(CC(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen Ethyl Ester
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O2/c1-5-17-15(16)12(4)14-8-6-13(7-9-14)10-11(2)3/h6-9,11-12H,5,10H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.162