Learn More
Éster etílico de ibuprofeno, Mikromol™
Código de producto. 17903796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17903796 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17903796 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.56
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de ibuprofeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen Ethyl Ester
CAS 41283-72-1
Nombres de analitos o componentes Ibuprofen Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H22 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ibuprofen Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O2/c1-5-17-15(16)12(4)14-8-6-13(7-9-14)10-11(2)3/h6-9,11-12H,5,10H2,1-4H3
SMILES CCOC(=O)C(C)c1ccc(CC(C)C)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 234.33
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.162 g/mol