Learn More
(±)-ibuprofeno-d3 (alfa-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ibuprofen-D3 |
| CAS | 121662-14-4 |
| Fórmula molecular | C13 2H3 H15 O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10 H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/i3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C(=O)O)c1ccc(CC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3,3-trideuterio-2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 209.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1495 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |