Learn More
Alcohol de Ibuprofeno-D3, TRC
Código de producto. 30179385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179385 1 mg 1 miligramo
30179242 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1400471MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794979-83-1
Fórmula molecular C13H17D3O
Peso molecular (g/mol) 195.32
Sinónimo beta-(Methyl-d3)-4-(2-methylpropyl)benzeneethanol, 2-(4-Isobutylphenyl)propanol-d3, 2-(4-Isobutylphenyl)propyl-d3 Alcohol;
Nombre IUPAC 3,3,3-trideuterio-2-[4-(2-metilpropil)fenilo]propano-1-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(CO)c1ccc(CC(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen-d3 Alcohol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3/i3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.1702