Learn More
Ácido carboxílico de ibuprofeno (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30136462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136462 25 mg 25 miligramos
30041365 10 mg 10 miligramos
30040868 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI14001525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15935-54-3
Fórmula molecular C13 H16 O4
Peso molecular (g/mol) 236.26
Sinónimo Benzenepropanoic acid, 4-(1-carboxyethyl)-α-methyl- (9CI), 2,4'-(2-Carboxypropyl)phenylpropionic acid, 2-[4-(2-Carboxypropyl)phenyl]propionic acid, 4-(2-Carboxypropyl)-α-methylbenzeneacetic acid, Carboxyibuprofen, Ibuprofen COOH, 3-[4-(1-Carboxyethyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid, 2-Carboxyibuprofen
Nombre IUPAC 3-[4-(1-carboxietil)fenilo]-2-ácido metilpropanoico
SMILES CC(Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen Carboxylic Acid(Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O4/c1-8(12(14)15)7-10-3-5-11(6-4-10)9(2)13(16)17/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1049
Porcentaje de pureza >95%