Learn More
Ácido carboxílico de ibuprofeno-d3 (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 17998219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17998219 1 mg 1 miligramo
17999339 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17998219 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1400171MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216505-29-1
Fórmula molecular C13H13D3O4
Peso molecular (g/mol) 239.28
Sinónimo 4-(1-Carboxyethyl)-α-methylbenzenepropanoic Acid-d3, 2,4’-(2-Carboxypropyl)phenylpropionic Acid-d3, 2-[4-(2-Carboxypropyl)phenyl]propionic Acid-d3, Carboxyibuprofen-d3;
SMILES O=C(O)C(C)CC1=CC=C(C(C([2H])([2H])[2H])C(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen Carboxylic Acid-d3 (Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O4/c1-8(12(14)15)7-10-3-5-11(6-4-10)9(2)13(16)17/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)/i2D3
Porcentaje de pureza >95%