Learn More
Ibuprofeno Alcohol, TRC
Código de producto. 30396237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30396237 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30396237 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI140045100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)-phenyl]propan-1-ol
CAS 36039-36-8
Fórmula molecular C13 H20 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)-phenyl]propan-1-ol, Ibuprofen Imp. P (EP), Benzeneethanol, β-methyl-4-(2-methylpropyl)-, β-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneethanol, 2-(4-Isobutylphenyl)-1-propanol, 2-(4-Isobutylphenyl)propanol, 2-(4-Isobutylphenyl)propyl alcohol, 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propan-1-ol, Ibuprofen alcohol, (±)-Ibuprofen alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)CO
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 192.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.1514