Learn More
Ibuprofeno Acil-Beta-D-glucurónido (mezcla de diastereomeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ibuprofen Acyl-beta-D-glucuronide |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26O8/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)18(25)27-19-15(22)13(20)14(21)16(26-19)17(23)24/h4-7,9-10,13-16,19-22H,8H2,1-3H3,(H,23,24)/t10?,13-,14-,15+,16-,19-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.1628 |