Learn More
Ibuprofeno Acil-Beta-D-glucurónido (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30004628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004628 5 mg 5 miligramos
30009442 10 mg 10 miligramos
30008275 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1400305MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115075-59-7
Fórmula molecular C19 H26 O8
Peso molecular (g/mol) 382.4
Sinónimo Ibuprofen Acyl-Beta-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoiloxi]ácido oxano-2-carboxílico
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen Acyl-beta-D-glucuronide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O8/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)18(25)27-19-15(22)13(20)14(21)16(26-19)17(23)24/h4-7,9-10,13-16,19-22H,8H2,1-3H3,(H,23,24)/t10?,13-,14-,15+,16-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.1628