Learn More
Ibuprofeno, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11964991 50 g Frasco de vidrio 50 g
15853855 1 g Frasco de vidrio 1 g
10768501 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11964991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 258610500
Solicitar formato a granel o personalizado
El ibuprofeno, ácido 2-4-isobutilfenil-propanoico, con n.º de CAS-15687-27-1, es una forma de laboratorio del medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que se puede obtener sin receta.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El ibuprofeno (ácido 2-4-isobutilfenil-propanoico) es un AINE común que reduce la liberación de pirógenos y la inflamación
  • El ibuprofeno es una mezcla racémica que consiste en un enantiómero R y un enantiómero S. Se propone que el último sea el agente de acción más fuerte
  • Es un derivado del ácido propiónico, un ácido graso saturado de cadena corta unido al etanol
  • El ibuprofeno inhibe las ciclooxigenasas y reduce la formación de prostaglandinas, lo que a su vez inhibe la fiebre y el dolor
Aplicaciones
  • El ibuprofeno reduce la inflamación local y sistémica. Es adecuado para su uso in vitro o in vivo para el estudio de mecanismos generales o específicos
  • Está diseñado para aplicaciones bioquímicas sensibles como la HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15687-27-1
Fórmula molecular C13H18O2
Peso molecular (g/mol) 206.29
Número MDL MFCD00010393
Clave InChI HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 3672
ChEBI CHEBI:5855
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoico
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen
Punto de fusión 75.0°C to 78.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 157.0°C (4.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2C6H4CH(CH3)COOH
Cantidad 50 g
Índice Merck 15,4919
Sinónimo ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, motrin, brufen, nurofen, advil, dolgit, liptan, nuprin, anflagen
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ibuprofen
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación