Learn More
Ibuprofeno 2-monoglicérido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dihydroxyprop-2-yl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| CAS | 124635-85-4 |
| Fórmula molecular | C16 H24 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dihydroxyprop-2-yl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24O4/c1-11(2)8-13-4-6-14(7-5-13)12(3)16(19)20-15(9-17)10-18/h4-7,11-12,15,17-18H,8-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OC(CO)CO |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato de 1,3-dihidroxipropan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 280.359 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.167 |