Learn More
Ibuprofeno-2-hidroxi 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326660 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326660 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14278160AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen)
CAS 51146-55-5
Nombres de analitos o componentes 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (2-Hydroxyibuprofen)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, 2-Hydroxyibuprofen, 4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)-alpha-methylbenzeneacetic acid, 2,4'-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenylpropionic acid, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid, 2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid, Hydroxyibuprofen, Ibuprofen OH
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O3/c1-9(12(14)15)11-6-4-10(5-7-11)8-13(2,3)16/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(CC(C)(C)O)cc1
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2-hidroxi-2-metilpropil)fenil]propanoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 222.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1256 g/mol