Learn More
Ibuprofeno-13C6, TRC
Código de producto. 30004203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004203 1 mg 1 miligramo
30009784 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004203 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1400031MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216459-54-9
Fórmula molecular C713C6H18O2
Peso molecular (g/mol) 212.24
Sinónimo 2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid-13C6;
SMILES CC(C(O)=O)[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](CC(C)C)[13CH]=[13CH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/i4+1,5+1,6+1,7+1,11+1,12+1
Porcentaje de pureza >95%