Learn More
Ibufenac, TRC
Código de producto. 30179833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179833 100 mg 100 miligramos
30180031 50 mg 50 miligramos
30179993 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI130000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1553-60-2
Fórmula molecular C12 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 192.25
Sinónimo Benzeneacetic acid, 4-(2-methylpropyl)-, Acetic acid, (p-isobutylphenyl)- (8CI), (p-Isobutylphenyl)acetic acid, 4-(2-Methylpropyl)benzeneacetic acid, 4-(2-Methylpropyl)phenylacetic acid, 4-Isobutoxyphenylacetic acid, 4-Isobutylphenylacetic acid, Dytransin, Ibufenac, Ibunac, Isodilan, Medirex, NSC 99976, RD 11654
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2-metilpropil)fenil]acético
SMILES CC(C)Cc1ccc(CC(=O)O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibufenac
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.115