Learn More
ibufenaco, Mikromol™
Descripción
Ibufenaco
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ibufenac |
| CAS | 1553-60-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Ibufenac |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H16 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 4-(2-methylpropyl)-, Acetic acid, (p-isobutylphenyl)- (8CI), (p-Isobutylphenyl)acetic acid, 4-(2-Methylpropyl)benzeneacetic acid, 4-(2-Methylpropyl)phenylacetic acid, 4-Isobutoxyphenylacetic acid, 4-Isobutylphenylacetic acid, Dytransin, Ibufenac, Ibunac, Isodilan, Medirex, NSC 99976, RD 11654 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(2-metilpropil)fenil]acético |
| Mostrar más |