Learn More
Éster metílico de ibufenaco, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de ibufenaco
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ibufenac Methyl Ester |
| CAS | 61566-33-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Ibufenac Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H18 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-(2-Methylpropyl)benzeneacetic acid methyl ester, 2-(4-Isobutylphenyl)acetic acid methyl ester, Methyl (4-isobutylphenyl)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O2/c1-10(2)8-11-4-6-12(7-5-11)9-13(14)15-3/h4-7,10H,8-9H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc(CC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(2-metilpropil)fenil]acetato de metilo |
| Mostrar más |