Learn More
Ibufenaco, LoGiCal
Código de producto. 30464078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464078 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464078 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1872.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibufenac
CAS 1553-60-2
Nombres de analitos o componentes Ibufenac
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetic acid, 4-(2-methylpropyl)-, Acetic acid, (p-isobutylphenyl)- (8CI), (p-Isobutylphenyl)acetic acid, 4-(2-Methylpropyl)benzeneacetic acid, 4-(2-Methylpropyl)phenylacetic acid, 4-Isobutoxyphenylacetic acid, 4-Isobutylphenylacetic acid, Dytransin, Ibufenac, Ibunac, Isodilan, Medirex, NSC 99976, RD 11654
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)Cc1ccc(CC(=O)O)cc1
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2-metilpropil)fenil]acético
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 192.25
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.115 g/mol