Learn More
Éster etílico de ibufenaco, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de ibufenaco
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ibufenac Ethyl Ester |
| CAS | 15649-02-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Ibufenac Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H20 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-(2-Methylpropyl)benzeneacetic acid ethyl ester, Acetic acid, (p-isobutylphenyl)-, ethyl ester (7CI,8CI), Ethyl (4-isobutylphenyl)acetate, Ethyl p-isobutylphenylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O2/c1-4-16-14(15)10-13-7-5-12(6-8-13)9-11(2)3/h5-8,11H,4,9-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1ccc(CC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(2-metilpropil)fenil]acetato de etilo |
| Mostrar más |