Learn More
Ibufenaco Acil-Beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30180382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180382 1 mg 1 miligramo
30180004 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1300051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 164669-89-0
Fórmula molecular C18H24O8
Peso molecular (g/mol) 368.38
Sinónimo β-D-Glucopyranuronic acid 1-[4-(2-methylpropyl)benzeneacetate]
SMILES O=C(CC1=CC=C(CC(C)C)C=C1)O[C@H]([C@@H]2O)OC(C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibufenac Acyl-beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O8/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(19)25-18-15(22)13(20)14(21)16(26-18)17(23)24/h3-6,9,13-16,18,20-22H,7-8H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,15+,16?,18-/m0/s1
Porcentaje de pureza >95%