Learn More
Fosforamidita iBu-rG TheraPure™, frasco de terminado 20-400
Código de producto. 17914342 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
17914342 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17914342 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 27190610
Especificaciones
Formato Polvo
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores Expedite
Tipo de producto CEP iBu-rG
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Guanosina (G)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 99%
Cantidad 1 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado TheraPure™
Tipo de ácido nucleico ARN
Línea de productos TheraPure