Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita iBu-dG TheraPure™, frasco de terminado 28-400
Código de producto. 17997142 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17997142 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 17997142 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27203414
 Artículo restringido
En stock
iBu-dG CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxyguanosine (dG) with isobutyryl (iBu) base protection, for use in oligonucleotide synthesis.
iBu-dG CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido desoxiguanosina (dG) con protección de base de isobutirilo (iBu), para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Las fosforamiditas de ADN son los elementos básicos para la síntesis del ADN o de los oligonucleótidos que contienen ADN. Cada base tiene grupos de protección únicos diseñados específicamente para proteger el ADN durante el proceso de síntesis química y producir la mayor cantidad de producto de cadena completa. Los grupos de protección alternativos en dC (acetil) y dG (DMF) permiten una desprotección más rápida del oligonucleótido. La marca comercial TheraPure señala un nivel más alto de pureza de fosforamidita, desarrollada con la mayor rigurosidad de los análisis de alta definición y los perfiles de impurezas estrictamente controlados. Ideal para cualquier aplicación terapéutica. Este producto se suministra en una botella ámbar de 250 ml con un estilo de cuello de acabado 28-400, que es compatible con la mayoría de los sistemas MerMade de sintetizadores de oligonucleótidos.
Especificaciones:
• Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N2-isobutiril-2'-desoxiguanosina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
• Fórmula molecular: C44H54N7O8P
• Base: dG
• Protección de base: iBu
• Peso de la fórmula:839.92 g/mol
•Número CAS: 93183-15-4
• Pureza (HPLC): ≥99%; Impureza M-11 ≤0,01%; Impureza crítica individual ≤0,3%; Presencia de impurezas dA, dC o T≤ 0,03%
•Pureza (31P RMN): ≥99%; Suma de picos no primarios a 140-152 ppm: ≤0,3%; Sin picos por encima de 170 ppm; Impureza HMT (∼146ppm): ≤0,10%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores MerMade
Tipo de producto iBu-dG CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Desoxiguanosina (dG)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 99%
Cantidad 10 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado TheraPure™
Tipo de ácido nucleico ADN
Línea de productos TheraPure
Formulario Polvo