Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita iBu-dG TheraPure™, frasco de terminado 20-400
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
iBu-dG CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido desoxiguanosina (dG) con protección de base de isobutirilo (iBu), para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Las fosforamiditas de ADN son los elementos básicos para la síntesis del ADN o de los oligonucleótidos que contienen ADN. Cada base tiene grupos de protección únicos diseñados específicamente para proteger el ADN durante el proceso de síntesis química y producir la mayor cantidad de producto de cadena completa. Los grupos de protección alternativos en dC (acetil) y dG (DMF) permiten una desprotección más rápida del oligonucleótido. La marca comercial TheraPure señala un nivel más alto de pureza de fosforamidita, desarrollada con la mayor rigurosidad de los análisis de alta definición y los perfiles de impurezas estrictamente controlados. Ideal para cualquier aplicación terapéutica. Este producto se suministra en una botella ámbar de 60 ml con un estilo de cuello de acabado 20-400, que es compatible con la mayoría de los sistemas Expedite de sintetizadores de oligonucleótidos.
Especificaciones:
• Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N2-isobutiril-2'-desoxiguanosina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
• Fórmula molecular: C44H54N7O8P
• Base: dG
• Protección de base: iBu
• Peso de la fórmula:839.92 g/mol
•Número CAS: 93183-15-4
• Pureza (HPLC): ≥99%; Impureza M-11 ≤0,01%; Impureza crítica individual ≤0,3%; Presencia de impurezas dA, dC o T ≤0,03%
•Pureza (31P RMN): ≥99%; Suma de picos no primarios a 140-152 ppm: ≤0,3%; Sin picos por encima de 170 ppm; Impureza HMT (∼146 ppm): ≤0,10%
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sintetizadores Expedite |
| Tipo de producto | iBu-dG CEP |
| Contenido y almacenamiento | Store in freezer (at or below -20°C). |
| Tipo de nucleósido | Desoxiguanosina (dG) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 99% |
| Cantidad | 2 g |
| Tipo de reactivo | Fosforamidita |
| Grado | TheraPure™ |
| Tipo de ácido nucleico | ADN |
| Mostrar más |