Learn More
IBT6A hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16491677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491677 50 mg 50 miligramos
16478217 5 mg 5 miligramos
16436086 100 mg 100 miligramos
16435508 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13036B
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress IBT6A hydrochloride is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
IBT6A hydrochloride is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IBT6A hydrochloride
CAS 1553977-42-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23ClN6O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (236.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3CNCCC3)N=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1.Cl
Peso molecular (g/mol) 422.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.91
Porcentaje de pureza 99.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease