Learn More
Ibrutinib Racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16484338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484338 10 mg 10 miligramos
16455256 100 mg 100 miligramos
16447057 5 mg 5 miligramos
16440667 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10997A
MedChemExpress Ibrutinib Racemate (PCI-32765 Racemate) is the racemate of Ibrutinib. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with IC50 value of 0.5 nM.
Ibrutinib Racemate (PCI-32765 Racemate) is the racemate of Ibrutinib. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with IC50 value of 0.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibrutinib Racemate
CAS 936563-87-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H24N6O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo PCI-32765 Racemate
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (56.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CC(N1CC(N2N=C(C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)C5=C(N)N=CN=C52)CCC1)=O
Peso molecular (g/mol) 440.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.5
Porcentaje de pureza 95.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease