Learn More
Ibrutinib, Mikromol™
Descripción
Ibrutinib
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ibrutinib |
| CAS | 936563-96-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Ibrutinib |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H24 N6 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1-[(3R)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinyl]-2-propen-1-one, (R)-1-(3-(4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)prop-2-en-1-one, CRA 032765, Ibrutinib, Imbruvica, JNJ 02, PCI 32765, PCI 32765-00 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H24N6O2/c1-2-21(32)30-14-6-7-18(15-30)31-25-22(24(26)27-16-28-25)23(29-31)17-10-12-20(13-11-17)33-19-8-4-3-5-9-19/h2-5,8-13,16,18H,1,6-7,14-15H2,(H2,26,27,28)/t18-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1c(nn2[C@@H]3CCCN(C3)C(=O)C=C)c4ccc(Oc5ccccc5)cc4 |
| Nombre IUPAC | 1-[(3R)-3-[4-amino-3-(4-fenoxifenil)pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-il]piperidin-1-il]prop-2-en-1-ona |
| Mostrar más |