Learn More
Ibrutinib, MedChemExpress
Código de producto. 16474338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474338 10 mg 10 miligramos
16445256 100 mg 100 miligramos
16430667 50 mg 50 miligramos
16421596 500 mg 500 miligramos
16421016 200 mg 200 miligramos
16431139 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16474338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10997
MedChemExpress Ibrutinib (PCI-32765) is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Ibrutinib (PCI-32765) is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibrutinib
CAS 936563-96-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H24N6O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo PCI-32765
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (227.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CC(N1C[C@H](N2N=C(C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)C5=C(N)N=CN=C52)CCC1)=O
Peso molecular (g/mol) 440.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.5
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease