Learn More
Ibrutinib Dimer (~90%), TRC
Código de producto. 30136816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136816 10 mg 10 miligramos
30135913 25 mg 25 miligramos
30008328 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI12498510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2031255-23-7
Fórmula molecular C50H48N12O4
Peso molecular (g/mol) 880.99
Sinónimo 1-((R)-3-(4-((3-((R)-3-(4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)-3-oxopropyl)amino)-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)prop-2-en-1-one
Nombre IUPAC 1-[(3R)-3-[4-amino-3-(4-fenoxifenil)pirazolo[3,4-d]pirimidina-1-il]piperidina-1-il]-3-[[3-(4-fenoxifenil)-1-[(3R)-1-prop-2-enoilpiperidina-3-il]pirazolo[3,4-d]pirimidina-4-il]amino]propan-1-one
SMILES C=CC(N1CCC[C@@H](N2C3=NC=NC(NCCC(N4CCC[C@@H](N5C6=NC=NC(N)=C6C(C7=CC=C(OC8=CC=CC=C8)C=C7)=N5)C4)=O)=C3C(C9=CC=C(OC%10=CC=CC=C%10)C=C9)=N2)C1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibrutinib Dimer
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C50H48N12O4/c1-2-41(63)59-27-9-11-35(29-59)62-50-44(46(58-62)34-19-23-40(24-20-34)66-38-15-7-4-8-16-38)48(54-32-56-50)52-26-25-42(64)60-28-10-12-36(30-60)61-49-43(47(51)53-31-55-49)45(57-61)33-17-21-39(22-18-33)65-37-13-5-3-6-14-37/h2-8,13-24,31-32,35-36H,1,9-12,25-30H2,(H2,51,53,55)(H,52,54,56)/t35-,36-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 880.3921