Learn More
Ibrutinib-biotin, MedChemExpress
Descripción
Ibrutinib-biotin is a probe that consists of Ibrutinib linked to biotin via a long chain linker, extracted from patent WO2014059368A1 Compound 1-5, has an IC50 of 0.755-1.02 nM for BTK.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ibrutinib-biotin |
| CAS | 1599432-18-4 |
| Color | Incolora |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C56H80N12O9S |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (45.56 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(CCCC(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@H](N2)[C@@H]1NC2=O)=O)=O)NCCCCN(C)C/C=C/C(N3CCC[C@@H](N4N=C(C5=CC=C(OC6=CC=CC=C6)C=C5)C7=C(N)N=CN=C74)C3)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 1097.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1097.37 |
| Mostrar más |