Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ibrutinib
Código de producto. 30117158 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30117158 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30117158 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466800010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 936563-96-1 | C25H24N6O2, C25H24N6O2 | 440.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 936563-96-1
Fórmula molecular C25H24N6O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibrutinib
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.51
Clave InChI XYFPWWZEPKGCCK-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC1=C2C(=NC=N1)N(N=C2C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)C1CCCN(C1)C(=O)C=C
Nombre IUPAC 1-{3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-yl}prop-2-en-1-one
Peso molecular (g/mol) 440.51