Learn More
Invitrogen™ iBright™ System Tray Adapter for E-Gel™ Agarose Gels
Descripción
Los adaptadores de bandeja Invitrogen iBright para geles de agarosa E-Gel son accesorios de procesamiento de imágenes diseñados para optimizar la captura de imágenes de los geles de agarosa E-Gel de Invitrogen.
Las características de los adaptadores de bandeja Invitrogen iBright para geles de agarosa E-Gel incluyen:
• El componente inferior centra los geles de agarosa E-Gel en la caja del transiluminador iBright, lo que facilita el zoom optimizado
• El componente superior cubre etiquetas y códigos de barras en el casete E-Gel para reducir la luz parásita durante la captura de imágenes y mejorar la optimización de la señal de muestra
• Compatible con todos los modelos iBright (CL750, CL1000, CL1500, FL1000 y FL1500)
• Compatible con agarosa E-Gel de 11 a 96 pocillos (n.º de cat. A56600 para 11/22 pocillos, n.º de cat. A56599 para 48/96 pocillos)
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | iBright |
| Para utilizar con (aplicación) | Adquisición de imágenes de Western blot por quimioluminiscencia, adquisición de imágenes de geles de ADN, adquisición de imágenes de geles de proteínas |
| Cantidad | 1 adaptador |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Adaptador de bandeja E-Gel, 48/96 pocillos |