Learn More
Invitrogen™ Software iBright™ SAE para 21 CFR Parte 11, licencia única
Código de producto. 17150031 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 licencia
Tamaño de la unidad:
cada uno
17150031 1 licencia cada uno
1 options
Código de producto. 17150031
Marca: Invitrogen™ A49208
Para su uso con el sistema de imágenes iBright y compatible con las directrices de la FDA 21 CFR Parte 11 para la seguridad, auditoría y firmas electrónicas (SAE) mediante la consola SAE.
  • Autenticación de la información de inicio de sesión del usuario
  • Capacidad para establecer directrices de contraseña y fechas de caducidad
  • Acceso con bloqueo y requisitos de reautenticación tras un periodo de inactividad
  • Bloqueo del sistema tras intentos no autorizados de acceder al software
  • Capacidad del administrador para definir funciones y permisos de usuario
  • Verificación de los permisos de cada usuario para realizar actividades predefinidas
  • Identificación de manipulación de datos
  • Generación de registro de seguimiento de auditoría
  • Seguimiento de los cambios y acciones comprometidas en las funciones de usuario, la gestión de cuentas y la configuración del sistema
  • Capacidad del administrador para determinar las funciones necesarias para introducir el motivo de la confirmación
  • Determinación del administrador de los requisitos de firma electrónica
  • Capacidad para revisar registros y firmar electrónicamente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de imágenes iBright
Línea de productos iBright
Tipo Licencia de software
Cantidad 1 licencia
Tipo de software Licencia de software