Descripción
La escalera de proteínas preteñida iBright contiene doce proteínas recombinantes, diez (de 11 a 250 kDa) teñidas de azul y etiquetadas con flúor para una visualización fluorescente directa y cercana a IR y dimensionamiento de proteínas, y dos proteínas (30 kDa y 80 kDa) que no están teñidas y contienen sitios de unión de IgG para unir los anticuerpos primarios y secundarios utilizados para la detección quimioluminiscente y fluorescente de la proteína diana. Estas dos proteínas sin teñir son compatibles con sustratos quimioluminiscentes y anticuerpos fluorescentes.
- Amplio intervalo de tamaños: doce proteínas que abarcan de 11 a 250 kDa
- Visualización fluorescente: detecte las diez proteínas teñidas utilizando el láser rojo de 670 nm o el canal de 700 nm de un generador de imágenes de fluorescencia
- Confirmación de Western blot: detecte las dos proteínas sin teñir utilizando el sistema de detección de la proteína diana
- Listo para usar: se suministra en tampón de carga para su carga directa en los geles
- Bandas nítidas: bandas claras y nítidas para la visualización directa tanto en gel como en membrana
- Banda de referencia: La banda de 55 kDa tiene una mayor intensidad para facilitar la orientación
- Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE y Western blot
Garantía
1 años
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tampón de almacenamiento: 62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25° C), 1 mM EDTA, 2% (peso/volumen) SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3 y 33 % de glicerol Tras su recepción, almacenar a –20° C. El productos se envía en hielo. |
| Color | Blue |
| Método de detección | Colorimétrico, fluorescencia NIR y sistema de detección definido por el usuario (dos bandas) |
| Number of Markers | 12 |
| Listo para cargar | Sí |
| Intervalo de tamaños | De 11 a 250 kDa |
| Compatibilidad del gel | Geles medios Novex™, minigeles Novex™, geles de Tris-glicina Novex ™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles NuPAGE™, geles NuPAGE™ MES, geles NuPAGE™ MOPS, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles de Tris-glicina Precise™, geles SDS-PAGE, geles de Tris-HEPES Precise™ |
| Peso molecular | 250, 130, 95, 80, 70, 55, 43, 34, 30, 26, 15, 11 kDa |
| Cantidad | 8 x 250 μL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Mostrar más |