Learn More
Invitrogen™ iBright™ Prestained Protein Ladder
Código de producto. 15673829 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15673829 2 x 250 μl paquete de 2
17106468 8 x 250 μL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15673829 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC5615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    295.65€ / paquete de 2
    Ahorro 32.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la visualización y el dimensionamiento de proteínas durante la electroforesis y la confirmación de detección de Western blot.
La escalera de proteínas preteñida Invitrogen iBright proporciona visualización directa durante la electroforesis y transferencia de Western blots, y visualización de Western blot quimioluminiscente o por fluorescencia de dos proteínas sin teñir para confirmar la detección de Western blot.
La escalera de proteínas preteñida iBright contiene doce proteínas recombinantes, diez (de 11 a 250 kDa) teñidas de azul y etiquetadas con flúor para una visualización fluorescente directa y cercana a IR y dimensionamiento de proteínas, y dos proteínas (30 kDa y 80 kDa) que no están teñidas y contienen sitios de unión de IgG para unir los anticuerpos primarios y secundarios utilizados para la detección quimioluminiscente y fluorescente de la proteína diana. Estas dos proteínas sin teñir son compatibles con sustratos quimioluminiscentes y anticuerpos fluorescentes.
  • Amplio intervalo de tamaños: doce proteínas que abarcan de 11 a 250 kDa
  • Visualización fluorescente: detecte las diez proteínas teñidas utilizando el láser rojo de 670 nm o el canal de 700 nm de un generador de imágenes de fluorescencia
  • Confirmación de Western blot: detecte las dos proteínas sin teñir utilizando el sistema de detección de la proteína diana
  • Listo para usar: se suministra en tampón de carga para su carga directa en los geles
  • Bandas nítidas: bandas claras y nítidas para la visualización directa tanto en gel como en membrana
  • Banda de referencia: La banda de 55 kDa tiene una mayor intensidad para facilitar la orientación
  • Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE y Western blot
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tampón de almacenamiento: 62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25° C), 1 mM EDTA, 2% (peso/volumen) SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3 y 33 % de glicerol
Tras su recepción, almacenar a –20° C. El productos se envía en hielo.
Color Blue
Método de detección Colorimétrico, fluorescencia NIR y sistema de detección definido por el usuario (dos bandas)
Number of Markers 12
Listo para cargar Sí
Intervalo de tamaños De 11 a 250 kDa
Compatibilidad del gel Geles medios Novex™, minigeles Novex™, geles de Tris-glicina Novex ™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles NuPAGE™, geles NuPAGE™ MES, geles NuPAGE™ MOPS, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles de Tris-glicina Precise™, geles SDS-PAGE, geles de Tris-HEPES Precise™
Peso molecular 250, 130, 95, 80, 70, 55, 43, 34, 30, 26, 15, 11 kDa
Cantidad 2 x 250 μl
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos iBright
Tipo de producto Marcadores moleculares de proteínas
System Type Western Blotting, SDS-PAGE