Learn More
Tocris Bioscience™ Ibotenic acid
Descripción
NMDA and metabotropic glutamate receptor agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ibotenic acid |
| CAS | 2552-55-8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C5H6N2O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.11 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 158.113 |