Learn More
Ácido (±)-iboténico monohidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10170941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10170941 1 mg 1 miligramo
10677694 5 mg 5 miligramos
10035733 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10170941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 329130010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60573-88-8
Fórmula molecular C5H6N2O4·H2O
Peso molecular (g/mol) 176.1
Número MDL MFCD00149579
Clave InChI QVKQQLYSTODTJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ibotenic acid hydrate, ibotenic acid monohydrate, pramuscimol, ibotensaeure, isotenic acid, ibotensaeure german, amino-3-hydroxy-5-isoxazolyl acetic acid, alpha-amino-3-hydroxy-5-isoxazolessigsaure hydrat, alpha-amino-3-hydroxy-5-isoxazoleacetic acid hydrate, alpha-amino-3-hydroxy-5-isoxazolessigsaure hydrat german
PubChem CID 43362
Nombre IUPAC ácido 2-amino-2-(3-oxo-1,2-oxazol-5-il)acético; hidrato
SMILES C1=C(ONC1=O)C(C(=O)O)N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Ibotenic acid monohydrate
Punto de fusión 141.0°C to 147.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 1 mg
Índice Merck 14, 4877
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (±)-Ibotenic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.