Learn More
Clorhidrato de ibogaína, Mikromol™
Código de producto. 17920516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17920516 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17920516 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1901.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de ibogaína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibogaine Hydrochloride
CAS 5934-55-4
Nombres de analitos o componentes Ibogaine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H26 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ibogaine Hydrochloride, Ibogamine, 12-methoxy-, hydrochloride (1:1), Ibogaine, hydrochloride (7CI), Ibogaine, monohydrochloride (8CI), Ibogamine, 12-methoxy-, monohydrochloride (9CI), 6,9-Methano-5H-pyrido[1',2':1,2]azepino[4,5-b]indole, ibogamine deriv., NSC 29847
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26N2O.ClH/c1-3-13-8-12-9-17-19-15(6-7-22(11-12)20(13)17)16-10-14(23-2)4-5-18(16)21-19;/h4-5,10,12-13,17,20-21H,3,6-9,11H2,1-2H3;1H/t12-,13+,17+,20+;/m1./s1
SMILES Cl.CC[C@H]1C[C@@H]2C[C@@H]3[C@H]1N(CCc4c3[nH]c5ccc(OC)cc45)C2
Nombre IUPAC (2R,4S,4aS,12bR)-4-etil-2,5-metano-9-metoxi-2,3,4,4a,6,7,12,12b-octahidro-1H-indolo[3,2-d][1]benzazepina monoclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 346.89
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.1812 g/mol