Learn More
IBMX, MedChemExpress
Código de producto. 16431327
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431327 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16431327 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12318
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
MedChemExpress IBMX is a broad-spectrum phosphodiesterase (PDE) inhibitor, with IC50s of 6.5, 26.3 and 31.7 μM for PDE3, PDE4 and PDE5, respectively.
IBMX is a broad-spectrum phosphodiesterase (PDE) inhibitor, with IC50s of 6.5, 26.3 and 31.7 μM for PDE3, PDE4 and PDE5, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IBMX
Forma física Solid
CAS 28822-58-4
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H14N4O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo 3-Isobutyl-1-methylxanthine Isobutylmethylxanthine
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (224.98 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 7.14 mg/mL (32.13 mM)
SMILES O=C(N1C)N(CC(C)C)C2=C(N=CN2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 222.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 98.0%