Learn More
R&D Systems™ IBMX
Código de producto. 18064282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18064282 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18064282 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2845/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.70€
    137.55€ / 50 miligramos
    Ahorro 15.15€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. PDE inhibitor (non-selective)
Phosphodiesterase inhibitor (IC50 values are 13, 18, 19, 32 and 50 μM for PDE4, PDE3, PDE1, PDE5 and PDE2 respectively). Suppresses α-adrenoceptor-mediated 5-HT release from neuroendocrine epithelial cells (IC50 = 1.3 μM). Facilitates differentiation of neural progenitor cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IBMX
CAS 28822-58-4
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C10H14N4O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Pureza >99%
Peso molecular 222.25