Learn More
STEMCELL Technologies IBMX
Código de producto. 17130122
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17130122 500 mg 500 miligramos
17120122 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17130122 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 72764
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
cAMP pathway activator; Inhibits cyclic nucleotide phosphodiesterases
  • IBMX is an inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs; IC50 = 19, 50, 18, 13, 32, 7, and 50 μM for PDE1, PDE2, PDE3, PDE4, PDE5, PDE7, and PDE11, respectively)
  • By inhibiting PDEs, IBMX increases cellular cAMP and cGMP levels, activating cyclic-nucleotide-regulated protein kinases
Especificaciones
CAS 28822-58-4
Sinónimo 1-Methyl-3-Isobutylxanthine; Isobutylmethylxanthin; Isobutyl methylxanthine; NSC 165960
Cantidad 500 mg
Fórmula molecular C10H14N4O2
Pureza ≥98%