Learn More
STEMCELL Technologies IBMX
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Descrizione
- IBMX is an inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs; IC50 = 19, 50, 18, 13, 32, 7, and 50 μM for PDE1, PDE2, PDE3, PDE4, PDE5, PDE7, and PDE11, respectively)
- By inhibiting PDEs, IBMX increases cellular cAMP and cGMP levels, activating cyclic-nucleotide-regulated protein kinases
Specifica
Specifica
| CAS | 28822-58-4 |
| Sinónimo | 1-Methyl-3-Isobutylxanthine; Isobutylmethylxanthin; Isobutyl methylxanthine; NSC 165960 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C10H14N4O2 |
| Pureza | ≥98% |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto