Learn More
Invitrogen™ IBMX
Código de producto. 10660354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10660354 1 g cada uno
1 options
Código de producto. 10660354 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PHZ1124
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
IBMX
IBMX is a nonspecific inhibitor of phosphodiesterases that also possesses adenosine agonist activity.
Format/Formulation: Lyophilized
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
ID de gen (Entrez) 5595
Método de purificación TLC
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Inhibición o diana específica Fosfodiesterasas (también tiene actividad agonista de adenosina)
Esterilidad No estéril
Cantidad 1 g
Tipo de producto Inhibidor
Categoría de investigación Transducción de señal
Propiedades del inhibidor Productos químicos
Peso molecular 222.2
Inhibidores Inhibidor de la fosfodiesterasa
Formulario Maciza