Learn More
Invitrogen™ Pilas de transferencia iBlot™, PVDF, tamaño normal
Descripción
Las pilas de transferencia iBlot se utilizan para transferir proteínas mediante el dispositivo de transferencia de gel iBlot. Las pilas de transferencia iBlot son pilas desechables que se suministran en tres variedades para diferentes aplicaciones: las pilas de transferencia de gel iBlot incluyen membranas de PVDF o de transferencia de nitrocelulosa para realizar transferencias secas de proteínas, las pilas de transferencia de ADN iBlot tienen una membrana de transferencia de nailon integrada para realizar transferencias secas de ADN, y las pilas de detección Western iBlot se utilizan para realizar detecciones Western en membranas de PVDV o de nitrocelulosa transferidas previamente. Cada pila de transferencia iBlot contiene un electrodo de cobre y tampones de cátodo y ánodo adecuados en la matriz de gel para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas o ADN.
Membrana de PVDF (fluoruro de polivinilideno)
- Tamaño de poro de 0,2 μm, baja fluorescencia
- Tiene mayor capacidad de unión que la nitrocelulosa.
- Preactivada y lista para su uso sin ningún tratamiento previo con alcoholes
- Compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia o marcado radiactivo
- Unión de proteínas debido a interacciones hidrófobas
- Capacidad de unión a proteínas: 240 μg/cm2
Tamaños de pilas de transferencia
- El tamaño normal (13 cm x 8,3 cm) se utiliza para todos los tipos de gel midi Novex (o equivalentes) y geles E-PAGE™ 48 o 96
- El tamaño mini (8 cm x 8 cm) se utiliza para todos los minigeles Novex (o equivalentes)
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 13,5 cm |
| Anchura (métrico) | 8 cm |
| Cantidad | 3 x 10 sets |
| Formato | Pila de transferencia |
| Material | PVDF |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Contenido y almacenamiento | 30 conjuntos de pilas de transferencia en tres cajas. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Dimensions (LxW) | Normal, 13,5 cm x 8 cm |
| Línea de productos | iBlot |
| Suficiente para | 30 transferencias |