Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, mini, PVDF
Código de producto. 18087861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 pileup
3 x 10 pilas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18087861 3 x 10 pilas paquete de 3
17880275 10 pileup paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18087861 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor IB34002X3
 Artículo restringido
En stock
iBlot 3 Transfer Stacks are used with iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments.
iBlot 3 Transfer Stacks are used with the iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments. iBlot 3 Transfer Stacks contain copper-fiber electrode sheets, optimized cathode and anode solid buffer gels, and a preconditioned PVDF transfer membrane. They are compatible with common commercially available protein gels, including Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetate, and Tricine chemistries. This mini-size stack (8 x 8 cm) can be used with one mini-size gel.
The iBlot 3 Western Blot Transfer System (iBlot 3 Transfer Stacks plus iBlot3 Transfer Device) has been optimized to provide protein transfers in 3–8 minutes that produce higher quality and more reliable western blot result compared to many other transfer methods.
PVDF membrane
The PVDF membrane (0.2-μm pore size, low fluorescence) in this stack has higher binding capacity than nitrocellulose. It is pre-activated and ready for use without any pretreatment with alcohols. The membrane is compatible with commonly used detection methods such as staining, immunodetection, fluorescence, and radiolabeling. Proteins bind to the membrane due to hydrophobic interactions. The protein-binding capacity is 240 μg/cm2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Cantidad 3 x 10 pilas
Formato Transfer Stack
Material PVDF
Tamaño de poro 0,2 μm
Dimensions (LxW) 8 x 8 cm (Mini)
Línea de productos iBlot
Suficiente para 30 Blots
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • iBlot 3 Transfer Stacks, mini, PVDF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol, Aluminum oxide, Ethyl alcohol