Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, mini, PVDF
Código de producto. 17880275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 pileup
3 x 10 pilas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17880275 10 pileup paquete de 10
18087861 3 x 10 pilas paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17880275 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor IB34002
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
iBlot 3 Transfer Stacks are used with iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments.
iBlot 3 Transfer Stacks are used with the iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments. iBlot 3 Transfer Stacks contain copper-fiber electrode sheets, optimized cathode and anode solid buffer gels, and a preconditioned PVDF transfer membrane. They are compatible with common commercially available protein gels, including Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetate, and Tricine chemistries. This mini-size stack (8 x 8 cm) can be used with one mini-size gel.
Las pilas de transferencia iBlot 3 se utilizan con el dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 para la transferencia de proteínas de un gel SDS-PAGE a un soporte de membrana cuando se realizan experimentos de Western Blot. Cada pila de transferencia iBlot 3 contiene láminas de electrodos de fibra de cobre, geles de tampón sólido de ánodo y cátodo optimizados y una membrana de transferencia de PVDF preacondicionada. Esta pila de tamaño mini (8 cm × 8 cm) se puede utilizar con un gel de tamaño mini.
El sistema de transferencia Western Blot iBlot 3 (combinación de pilas de transferencia iBlot 3 y dispositivo de transferencia iBlot 3) se ha optimizado para proporcionar transferencias de proteínas entre 3 y 8 minutos que producen resultados de western blot más fiables y de mayor calidad en comparación con muchos otros métodos de transferencia.
Membrana de PVDF
La membrana de PVDF (0,2 μm de tamaño de poro y de baja fluorescencia) en esta pila tiene mayor capacidad de unión que la nitrocelulosa. Está preactivada y lista para su uso sin ningún tratamiento previo con alcoholes La membrana es compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia y marcado radiactivo. Las proteínas se unen a la membrana debido a interacciones hidrófobas. La capacidad de unión de proteínas es de 240 μg/cm2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Cantidad 10 pileup
Formato Pila de transferencia
Material PVDF
Tamaño de poro 0,2 μm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Dimensions (LxW) 8 x 8 cm (mini)
Línea de productos iBlot
Suficiente para 10 transferencias