Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, mini, nitrocellulose
Descripción
iBlot 3 Transfer Stacks are used with the iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments. iBlot 3 Transfer Stacks contain copper-fiber electrode sheets, optimized cathode and anode solid buffer gels, and a preconditioned nitrocellulose transfer membrane. They are compatible with common commercially available protein gels, including Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetate, and Tricine chemistries. This mini-size stack (8 x 8 cm) can be used with one mini-size gel.
El sistema de transferencia Western Blot iBlot 3 (combinación de pilas de transferencia iBlot 3 y dispositivo de transferencia iBlot 3) se ha optimizado para proporcionar transferencias de proteínas entre 3 y 8 minutos que producen resultados de transferencia western blot más fiables y de mayor calidad en comparación con muchos otros métodos de transferencia.
Membrana de nitrocelulosa
La membrana de nitrocelulosa (0,2 μm de tamaño de poro) de esta pila se compone de nitrocelulosa pura al 100 % para proporcionar una transferencia de alta calidad. La membrana es compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia y marcado radiactivo. Las proteínas se unen a la membrana debido a interacciones hidrófobas y electrostáticas. La capacidad de unión de proteínas es de 209 μg/cm2.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 8 cm |
| Anchura (métrico) | 8 cm |
| Cantidad | 10 pileup |
| Formato | Pila de transferencia |
| Material | Nitrocelulosa |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Dimensions (LxW) | 8 x 8 cm (mini) |
| Línea de productos | iBlot |
| Suficiente para | 10 transferencias |