Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, midi, PVDF
Descripción
Las pilas de transferencia iBlot 3 se utilizan con el dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 para la transferencia de proteínas de un gel SDS-PAGE a un soporte de membrana cuando se realizan experimentos de Western Blot. Cada pila de transferencia iBlot 3 contiene láminas de electrodos de fibra de cobre, geles de tampón sólido de ánodo y cátodo optimizados y una membrana de transferencia de PVDF preacondicionada. Esta pila midi (13 cm × 8,3 cm) se puede utilizar con un gel de tamaño midi o con dos de tamaño mini.
El sistema de transferencia Western Blot iBlot 3 (combinación de pilas de transferencia iBlot 3 y dispositivo de transferencia iBlot 3) se ha optimizado para proporcionar transferencias de proteínas entre 3 y 8 minutos que producen resultados de transferencia western blot más fiables y de mayor calidad en comparación con muchos otros métodos de transferencia.
Membrana de PVDF
La membrana de PVDF (0,2 μm de tamaño de poro y de baja fluorescencia) en esta pila tiene mayor capacidad de unión que la nitrocelulosa. Está preactivada y lista para su uso sin ningún tratamiento previo con alcoholes La membrana es compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia y marcado radiactivo. Las proteínas se unen a la membrana debido a interacciones hidrófobas. La capacidad de unión de proteínas es de 240 μg/cm2.
El sistema de transferencia Western Blot iBlot 3 (combinación de pilas de transferencia iBlot 3 y dispositivo de transferencia iBlot 3) se ha optimizado para proporcionar transferencias de proteínas entre 3 y 8 minutos que producen resultados de transferencia western blot más fiables y de mayor calidad en comparación con muchos otros métodos de transferencia.
Membrana de PVDF
La membrana de PVDF (0,2 μm de tamaño de poro y de baja fluorescencia) en esta pila tiene mayor capacidad de unión que la nitrocelulosa. Está preactivada y lista para su uso sin ningún tratamiento previo con alcoholes La membrana es compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia y marcado radiactivo. Las proteínas se unen a la membrana debido a interacciones hidrófobas. La capacidad de unión de proteínas es de 240 μg/cm2.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 13,5 cm |
| Anchura (métrico) | 8 cm |
| Cantidad | 10 pileup |
| Formato | Pila de transferencia |
| Material | PVDF |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Dimensions (LxW) | 13,5 x 8 cm (midi) |
| Línea de productos | iBlot |
| Suficiente para | 10 transferencias |