Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, midi, nitrocellulose
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17836681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 pileup
3 x 10 pilas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17836681 10 pileup paquete de 10
18785395 3 x 10 pilas paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17836681 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor IB33001
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
iBlot 3 Transfer Stacks are used with iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments.
Las pilas de transferencia iBlot 3 se utilizan con el dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 para la transferencia de proteínas de un gel SDS-PAGE a un soporte de membrana cuando se realizan experimentos de Western Blot. Cada pila de transferencia iBlot 3 contiene láminas de electrodos de fibra de cobre, geles de tampón sólido de ánodo y cátodo optimizados y una membrana de transferencia de nitrocelulosa preacondicionada. Esta pila de tamaño midi (13 cm × 8,3 cm) se puede utilizar con un gel de tamaño midi o dos de tamaño mini.
El sistema de transferencia Western Blot iBlot 3 (combinación de pilas de transferencia iBlot 3 y dispositivo de transferencia iBlot 3) se ha optimizado para proporcionar transferencias de proteínas entre 3 y 8 minutos que producen resultados de transferencia western blot más fiables y de mayor calidad en comparación con muchos otros métodos de transferencia.
Membrana de nitrocelulosa
La membrana de nitrocelulosa (0,2 μm de tamaño de poro) de esta pila se compone de nitrocelulosa pura al 100 % para proporcionar una transferencia de alta calidad. La membrana es compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia y marcado radiactivo. Las proteínas se unen a la membrana debido a interacciones hidrófobas y electrostáticas. La capacidad de unión de proteínas es de 209 μg/cm2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 13,5 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Cantidad 10 pileup
Formato Pila de transferencia
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,2 μm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Dimensions (LxW) 13,5 x 8 cm (midi)
Línea de productos iBlot
Suficiente para 10 transferencias
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • IBLOT3 TRNSFR STACK
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .