Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio iBlot™ 3, PVDF
Código de producto. 17860924
Cambiar vista
Click to view available options
Garantía:
Un año de garantía estándar incluida
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Garantía Tamaño de la unidad
17860924 Un año de garantía estándar incluida cada uno
1 options
Código de producto. 17860924 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor IB31002S
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
El kit de inicio iBlot 3, PVDF, incluye el dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 y dos cajas de pilas de transferencia iBlot 3, midi, PVDF: todo lo necesario para realizar una rápida transferencia seca de proteínas del gel a la membrana.
The iBlot 3 Starter Kit, PVDF, includes the iBlot 3 Western Blot Transfer Device and two boxes of iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, PVDF—everything needed to perform a rapid dry-transfer of proteins from a gel to a membrane.
iBlot 3 Western Blot Transfer Device
The iBlot 3 Western Blot Transfer Device is a dry transfer device that performs western blotting transfer efficiently and reliably in as few as three minutes and without the need for liquid buffers. The iBlot 3 system is compatible with both nitrocellulose and polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes and offers equivalent or better performance compared with traditional wet-transfer methods in a fraction of the time. The iBlot 3 Western Blot Transfer Device is an integral part of the iBlot dry blotting system, which consists of the transfer device and consumable transfer stacks that contain the required buffers and transfer membrane (nitrocellulose or PVDF).
El kit de inicio iBlot 3, PVDF, incluye el dispositivo de transferencia de geles iBlot 3 y pilas de transferencia iBlot 3, midi, PVDF: todo lo necesario para realizar una rápida transferencia en seco de proteínas del gel a la membrana.
Dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3
El dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 es un dispositivo de transferencia en seco que realiza la inmunotransferencia (western blotting) de forma eficaz y fiable en un plazo de tres minutos y sin necesidad de tampones líquidos. El sistema iBlot 3 es compatible con membranas de nitrocelulosa y difluoruro de polivinilideno (PVDF) y ofrece un rendimiento comparable o mejor al de los métodos tradicionales de transferencia húmeda en una fracción del tiempo. El dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 es una parte integral del sistema de inmunotransferencia seca iBlot, que consta de un dispositivo de transferencia y pilas consumibles de transferencia que contienen los tampones necesarios y la membrana de transferencia (nitrocelulosa o fluoruro de polivinilideno [PVDF]).
Entre las funciones del dispositivo de transferencia Western Blot iBlot 3 se incluyen:
• Transferencia completa de proteínas en tan solo tres minutos
• Alta sensibilidad de detección e, incluso, transferencia uniforme de proteínas
• Dos estaciones de transferencia controladas de forma independiente capaces de transferir hasta dos transferencias midi o cuatro mini
• Refrigeración ajustable integrada para garantizar una temperatura de transferencia constante
• Métodos de transferencia preprogramados optimizados para transferencias para intervalos moleculares amplios, bajos y altos
• Capacidad para crear programas personalizados
• Interfaz fácil de usar
Cómo funciona el sistema de inmunotransferencia en seco iBlot
Los depósitos de iones de tampón se incorporan en la matriz del gel de las pilas de transferencia en lugar de en depósitos de tampón o papeles impregnados. La alta densidad de iones en la matriz de gel permite una rápida transferencia de proteínas. Durante la inmunotransferencia, el ánodo de cobre no genera gas de oxígeno como resultado de la electrólisis del agua, lo que reduce la distorsión de inmunotransferencias (las técnicas convencionales de transferencia de proteínas, incluidas húmedas, semihúmedas y semisecas, utilizan electrodos inertes que generan oxígeno).
Con el sistema de inmunotransferencia seca iBlot, el tiempo de transferencia se reduce debido a una menor distancia entre los electrodos, una intensidad del campo alta y una corriente alta. Resulta sencillo evitar las burbujas de aire atrapadas que con frecuencia se crean durante la preparación manual de las capas del sándwich de inmunotransferencia gracias a nuestro diseño único de eliminación de burbujas que promueve una transferencia completa y uniforme. Con el sistema iBlot 3 no es necesario preparar tampones ni limpiar después de la inmunotransferencia. El tiempo de preparación y funcionamiento total suele ser inferior a 10 minutos por inmunotransferencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Dispositivo de transferencia de gel iBlot 3
• Rodillo de Western Blot
• Pilas de transferencia iBlot 3, midi, PVDF (2 cajas, 20 pilas)
Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Para utilizar con (equipo) Pilas de transferencia iBlot 3
Gel Compatibility Tamaño mini o midi: Geles Bis-Tris, geles de tricina, geles de Tris-acetato y geles de Tris-glicina
Compatibilidad de membranas Nitrocelulosa, PVDF
Modo de transferencia Seco
Línea de productos iBlot™ 3
Running Time aproximadamente de 3 a 10 min
Capacidad de procesamiento 2 geles tamaño midi o 4 geles tamaño mini
Tipo Kit de inicio
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Garantía Un año de garantía estándar incluida